Fontos dokumentumok
330735W
Avanti
SphingoSPLASH II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
SphingoSPLASH II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Component Data Table Below
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 860732P3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 3.43 µ/mLBiztonsági adatlap
  • 860658Psphinganine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860658P, powder 3.0855 µ/mLBiztonsági adatlap
  • 860657Psphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860657P, powder 3.0654 ug/mlBiztonsági adatlap
  • 860734P4E,14Z-Sphingadiene-d7, Avanti Research - A Croda Brand 3.0453 ug/mlBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)