330713X
Avanti
Deuterated Ceramide LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
kiszerelés
ampule of 1 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
Komponensek
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)40
- C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)20
- C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)40
- C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))20
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)