Merck
330716C
Avanti
15:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H80NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
746.05
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
chloroform solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330716C-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3