Fontos dokumentumok
LM1300
Avanti
12:0-13:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300, methanol solution
Szinonimák:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1300-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1300
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C(O)=O)([H])N)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup