Fontos dokumentumok
880430O
Avanti
18:1 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880430O
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
Méret kiválasztása
89 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
89 300,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (880430O-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880430O
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C57H108NO17P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-55(59)72-52-54(75-56(60)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)53-74-76(62,63)73-37-36-58-57(61)71-51-50-70-49-48-69-47-46-68-45-44-67-43-42-66-41-40-65-39-38-64-3;/h18-21,54H,4-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIOGNAWOCNOXPY-VYAKHVMVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of lipid bilayer membranes to estimate the diameter of the ion channel formed by the Bacillus anthracis protective antigen 63 (PA63)[2]
- to prepare Gd-C5F12-phospholipid nanobubbles[3]
- to form aqueous dispersions and to study metal cation induced cubic phase[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)