Fontos dokumentumok
850468P
Avanti
18:0-18:2 PC
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (850468P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850468P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850468P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h15,17,21,23,42H,6-14,16,18-20,22,24-41H2,1-5H3/b17-15-,23-21-/t42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FORFDCPQKJHEBF-VPUSDGANSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of large unilamellar vesicles
- in the preparation of liposomes
- to prepare oxidised phospholipid by 2,2′-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) for multiple reaction monitoring (MRM) analysis