800815O
Avanti
16:0-18:1 DG
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol, neat oil
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(16:0/18:1(9Z)/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800815O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap 800815O-20)0mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800815O-25mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800815O
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
- in the lipid vesicle preparation for protein kinase C (PKC) activity studies
- in aqueous phospholipid dispersions for differential scanning calorimetry (DSC) analysis
- in in vitro diacylglycerol kinase assay
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)