Fontos dokumentumok
850385P
Avanti
18:2 (Cis) PC (DLPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (850385P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850385P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)