Fontos dokumentumok
850758P
Avanti
18:0-18:1 PE
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SOPE; PE(18:0/18:1(9Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (850758P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850758P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850758P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H14Cl2N2O2/c1-12-8-9-18-17(10-12)25-21(27-18)13-4-2-5-14(11-13)24-20(26)15-6-3-7-16(22)19(15)23/h2-11H,1H3,(H,24,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKFNHDBVWFEZCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in monomolecular films domain formation and characterization
- in the synthesis of mixed acyl chain 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (N-NBD-PE) and (N-lissamine rhodamine B sulfonyl)-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (N-Rh-PE) probes
- in the preparation of liposomes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)