Fontos dokumentumok
880129P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Biotin
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (880129P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880129P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880129P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880129P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Általános leírás
Alkalmazás
- used as a component of liposomes, to prepare lipid microbubbles
- used in the control experiments, to test the influence of 2,4-dinitrophenyl (DNP)-PEG2000-PE conformation on binding affinity
- used for capsule surface modification
- added to the labelling reaction to facilitate immobilization of the samples on the streptavidin-coated microfluidic sample chambers
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt