Merck
880127C
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (880127C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
koncentráció
10 mg/mL (880127C-25mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Általános leírás
DSPE-PEG(2000) PDP is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Alkalmazás
DSPE-PEG(2000) PDP has been used in the preparation of targeted liposomes. It has also been used as a PEGylated lipid for antibody conjugation to vesicles.
Biokémiai/fiziológiai hatások
DSPE-PEG(2000) PDP serves as a precursor of DSPE-PEG2000-SH.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880127C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The use of pH-triggered leaky heterogeneities on rigid lipid bilayers to improve intracellular trafficking and therapeutic potential of targeted liposomal immunochemotherapy
Karve S, et al.
Biomaterials, 30(30), 6055-6064 (2009)
Antitumor efficacy following the intracellular and interstitial release of liposomal doxorubicin
Bandekar A, et al.
Biomaterials, 33(17), 4345-4352 (2012)
Multifunctional nanoliposomes with curcumin--lipid derivative and brain targeting functionality with potential applications for Alzheimer disease
Mourtas S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 80, 175-183 (2014)