880124X
Avanti
DSPE-PEG(2000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (880124X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (880124X-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
koncentráció
1 mg/mL (880124X-1mg)
10 mg/mL (880124X-10mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.6 °F
Lobbanási pont (C)
27 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)