Merck
880121P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Succinyl
Avanti Research - A Croda Brand 880121P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[succinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (880121P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880121P-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 880121P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Általános leírás
DSPE-PEG(2000) Succinyl is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid conjugate.
Alkalmazás
DSPE-PEG(2000) Succinyl has been used to create a lipid monolayer for the synthesis of nanoparticles encapsulating curcumin.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Lipid-polymer nanoparticles encapsulating curcumin for modulating the vascular deposition of breast cancer cells
Palange AL, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10(5), e991-e1002 (2014)