Merck
880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research - A Croda Brand (880136P), powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[square(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C138H266N2NaO57P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2919.53
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand (880136P)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are potent agents for drug delivery. They are oblate spheroids in aqueous solutions and the diameter varies from 18nm to 90nm.
Kiszerelés
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)