Merck
880234C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
DOPE-PEG(2000) Amine ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C132H262N3O54P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2786.45
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
chloroform solution
kiszerelés
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880234C-10MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL in chloroform
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
lipidtípus
polymerizable lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
DOPE-PEG(2000) Amine is a synthetic phospholipid-polyethylene glycol (PEG) conjugate. consisting of dioleoylphosphatidylethanolamine (DOPE), linked to a PEG molecule with a molecular weight of approximately 2000 Daltons, terminated with an amine group. It is commonly used for in both targeted drug delivery and liposomal drug delivery systems research.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3