Fontos dokumentumok
850143P
Avanti
18:0 PI
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); DSPI; PI(18:0/18:0); 110658
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850143P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850143P-500ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850143P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKBQHGUQGNEBST-GJCFFWOHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)