Fontos dokumentumok
880132P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Amine
Avanti Research™ - A Croda Brand 880132P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (880132P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880132P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH3)113]N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
WGK
WGK 3