Fontos dokumentumok
830865P
Avanti
18:0 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DSPA; PA(18:0/18:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (830865P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830865P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C39H77O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37H,3-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALPWRKFXEOAUDR-GKEJWYBXSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in the bilayer to study its vesiculation ability on different coat protein I (COPI) fission factor
- to study its effects on intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in C6 rat glioma and L2071 mouse fibroblast cells
- to study its effects on phosphorylation of cytochrome b(558) alpha chain (p22phox)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)