Merck
857464P
Avanti
DGTS
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-(N,N,N-trimethyl)-homoserine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H81NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
712.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857464P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857464P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
phosphoglycerides
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COCCC([N+](C)(C)C)C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H81NO7/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)49-37-38(36-48-35-34-39(42(46)47)43(3,4)5)50-41(45)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38-39H,6-37H2,1-5H3/t38-,39?/m0/s1
Általános leírás
Diacylglyceryltrimethylhomo-Ser (DGTS) is an abundant lipid in the membranes of many algae, lower plants, and fungi. It commonly has an inverse concentration relationship with phosphatidylcholine, thus seemingly capable of replacing this phospholipid in these organisms.
Alkalmazás
Diacylglyceryl-N,N,N-trimethylhomoserine (DGTS) is suitable for use as a lipid standard in thin layer chromatography (TLC).
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857464P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cellular tracking and gene profiling of Fusarium graminearum during maize stalk rot disease development elucidates its strategies in confronting phosphorus limitation in the host apoplast
Zhang Y, et al.
PLoS Pathogens, 12(3), e1005485-e1005485 (2016)
The PHO signaling pathway directs lipid remodeling in Cryptococcus neoformans via DGTS synthase to recycle phosphate during phosphate deficiency
Lev S, et al.
PLoS ONE, 14(2), e0212651-e0212651 (2019)