Fontos dokumentumok
840526P
Avanti
Hydrogenated MGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Szinonimák:
Monogalactosyldiacylglycerol (plant, hydrogenated)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (840526P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (840526P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (840526P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C43H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(45)50-34-36(35-51-43-42(49)41(48)40(47)37(33-44)53-43)52-39(46)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h36-37,40-44,47-49H,3-35H2,1-2H3/t36-,37-,40+,41+,42-,43-/m1/s1
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)