Fontos dokumentumok
P4013
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt
≥99%
Szinonimák:
3-sn-Phosphatidic acid, 1,2-dipalmitoyl sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
microbiological culture: suitable
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance