Merck
D4651
Sigma-Aldrich
Digalactosyl diglyceride
≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
whole wheat flour
Minőségi szint
Teszt
≥93% (TLC)
Forma
lyophilized powder
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCCCOCCCOC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H34O13/c19-7-9-11(21)13(23)15(25)17(30-9)28-5-1-3-27-4-2-6-29-18-16(26)14(24)12(22)10(8-20)31-18/h9-26H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FROLUYNBHPUZQU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alexander Wacker et al.
Frontiers in plant science, 7, 264-264 (2016-03-26)
We tested the influence of two light intensities [40 and 300 μmol PAR / (m(2)s)] on the fatty acid composition of three distinct lipid classes in four freshwater phytoplankton species. We chose species of different taxonomic classes in order to