Merck
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Monogalactosyldioleoylglycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H82O10
Molekulatömeg:
783.13
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3