Fontos dokumentumok
840524P
Avanti
DGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-diacyl-3-O-(α-D-galactosyl1-6)-α-D-galactosyl-sn-glycerol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Digalactosyldiacylglycerol (Plant)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
~926.77 g/mol (average based on fatty acid distribution)
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (840524P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840524P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840524P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phosphoglycerides
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O)O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYAPQVYJXUQNY-KEOSPFNWSA-N
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)