Fontos dokumentumok
P8318
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol sodium salt from egg yolk lecithin
≥99% (TLC), lyophilized powder
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg yolk
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
lyophilized powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].OCC(O)COP([O-])(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H15O8P.Na/c7-1-5(9)3-13-15(11,12)14-4-6(10)2-8;/h5-10H,1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6?;/m0./s1
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)