Fontos dokumentumok
840044P
Avanti
Soy PI
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
L-α-phosphatidylinositol (Soy) (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (840044P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840044P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840044P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (840044P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3