Fontos dokumentumok
P9511
3-sn-Phosphatidic acid sodium salt from egg yolk lecithin
≥98%
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt, L-α-Phosphatidic acid sodium salt, PA
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC[C@@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEKBIENFFVFKRG-HWYNEVGZSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- in the reaction mixture for CDS (cytidine triphosphate:phosphatidate cytidyltransferase) assay and reference lipid for thin layer chromatography (TLC)
- as a standard to compare the generated radiolabeled phosphatidic acid (PA)
- to examine its effects on At-Rac2–associated kinase activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research