690050P
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (HPLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (690050P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
technika/technikák
NMR: suitable
lipidtípus
phospholipids
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3