Fontos dokumentumok
700064P
Avanti
cholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
b-Cholestanol; Dihydrocholesterol; Zymostanol; Cholestan-3b-ol; Dihydrocholesterin; 110828
About This Item
Javasolt termékek
leírás
5α-cholestan-3β-ol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (700064P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)