Fontos dokumentumok
1236663
USP
Epicoprostanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5β-Cholestan-3α-ol, Epicoprostanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
epicoprostanol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYIXCDOBOSTCEI-KKFSNPNRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Plant Stanol Esters
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3