Fontos dokumentumok
700062P
Avanti
stigmasterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Stigmasterin; Phytosterol; beta-Stigmasterol; D5-Stigmasterol; 110801
About This Item
Javasolt termékek
leírás
stigmasta-5,22-dien-3-ol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (700062P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@H](C)\C=C\[C@H](C(C)C)CC)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)