Fontos dokumentumok
C7578
Coprostan-3-ol
≥98%
Szinonimák:
5β-Cholestan-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
Forma
powder
SMILES string
[H]C12CCC3C4CCC([C@@H](C)CCCC(C)C)C4(C)CCC3C1(C)CCC(O)C2
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYIXCDOBOSTCEI-NWKZBHTNSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- For the determination of total amounts of cholesterol and 7-dehydrocholesterol reductase by GC-MS.
- For GC-MS estimation of EpHβA (16-hydroxy-β-amyrin) content of leaves expressing SAD1 and CYP51H10 genes with a green fluorescent protein.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)