Fontos dokumentumok
30800
7-Dehydrocholesterol
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
(−)-7-Dehydrocholesterol, 3β-Hydroxy-5,7-cholestadiene, 5,7-Cholestadien-3β-ol, Provitamin D3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D -115±8°, c = 1% in chloroform
szín
white to faint yellow
mp
148-152 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3