Fontos dokumentumok
C3652
5α-Cholest-7-en-3β-ol
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5α,7-cholestene, Lathosterol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(CCC[C@@H](C)[C@@](CC[C@]1(C2=CC[C@@]3([H])C[C@@](O)(CC[C@]43C)[H])[H])([C@]1(CC[C@@]24[H])C)[H])C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21?,23?,24?,25?,26?,27?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZVFFXVYBHFIHY-IRRCOBOTSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3