Fontos dokumentumok
C6072
Cholesteryl palmitate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Szinonimák:
5-Cholestene 3-palmitate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Forma
powder
mp
74-77 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-41(44)45-36-28-30-42(5)35(32-36)24-25-37-39-27-26-38(34(4)22-20-21-33(2)3)43(39,6)31-29-40(37)42/h24,33-34,36-40H,7-23,25-32H2,1-6H3/t34-,36+,37+,38-,39+,40+,42+,43-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBJQPKLGPMQWBU-JADYGXMDSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.