Fontos dokumentumok
700185M
Avanti
18:1 Chol (D7) ester
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Szinonimák:
111015
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H71D7O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
658.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
methylene chloride solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (700185M-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 700185M
koncentráció
1 mg/mL (700185M-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
18:1 Chol (D7) ester is a deuterated derivative of cholesteryl oleate (18:1 Cholester). 18:1 Chol (D7) ester is a component of SplashLipidoMix standard from Avanti and is used as an internal standard in ultrahigh performance liquid chromatography (UHPLC)-mass spectrometry (MS) analysis for profiling cerebrospinal fluid lipids.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cholesteryl oleate (18:1 Cholester) association with low-density lipoproteins (LDL) promotes atherosclerosis. The diet comprising monounsaturated fatty acids promotes cholesteryl ester secretion and association with lipoproteins.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700185M-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ane Iriondo et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019-01-11)
The cerebrospinal fluid (CSF) lipidome is attracting increasing attention due to the importance of lipids in brain molecular signaling and their involvement in several neurological diseases. Different solvent systems have been used for the extraction of multiple lipid classes from
Chiara Degirolamo et al.
Journal of lipid research, 50 Suppl, S434-S439 (2008-11-26)
This review focuses on the relationships among dietary fat type, plasma and liver lipid, and lipoprotein metabolism and atherosclerosis. Dietary polyunsaturated fatty acids are beneficial for the prevention of coronary artery atherosclerosis. By contrast, dietary monounsaturated fatty acids appear to