Fontos dokumentumok
Z511455
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 7 1/2 in.
Szinonimák:
dispensing tool
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
stainless steel
kiszerelés
pkg of 6 ea
Hosszúság
7 1/2 in.
kanálvég mérete
1 1/4 in. × 9/16 in.
Általános leírás
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Fizikai tulajdonságok
The grade of the stainless steel used is 320.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Is the spoon end flat? 
    1 answer
    1. The blade end of this item is flat. The spoon end is slightly concave.
      Helpful?