Fontos dokumentumok
HS15906
Spatula with Flat End & Spoon End
stainless steel
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.71
material
stainless steel
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS15906
H × Sz
150 mm × 3.8 mm
Általános leírás
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Tulajdonságok és előnyök
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Glazed finish with a Hayman-type end (flat and spoon)
  • Autoclavable