Fontos dokumentumok
Z193208
Micro spatulas
Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 2 ea
Hosszúság
5 1/12 in. (140 mm)
Általános leírás
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with small knob at the other end.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)