Fontos dokumentumok
Z513342
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded ends, L 8 in. (203 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel
kiszerelés
pkg of 12 ea
Hosszúság
8 in. (203 mm)
Általános leírás
Nickel stainless spatula with both ends rounded, each end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)