Fontos dokumentumok
Z282774
Sigma-Aldrich
Lab spoons
nickel-stainless steel, L 9 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel
kiszerelés
pkg of 6 ea
Hosszúság
9 in.
kanálvég mérete
1/2 in. × 1 in.
Általános leírás
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)