Fontos dokumentumok
Z225118
Sigma-Aldrich
Large lab spoon
stainless steel, L 12 in.
Szinonimák:
sampling spoon
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F36711-0012
Hosszúság
12 in.
Általános leírás
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)