Fontos dokumentumok
Z193216
Micro spatulas
one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Szinonimák:
laboratory spoon with scraper, micro spoon, small sample spoon
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
kiszerelés
pkg of 2
Hosszúság
6 1/2 in. (165 mm)
Általános leírás
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with rounded spoon at the other end.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)