Fontos dokumentumok
Z177911
Scienceware® chemical spoons
L 15 cm
Szinonimák:
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H36729-0015
Hosszúság
15 cm
kanálvég mérete
0.5 mL , small
2.0 mL , large
Általános leírás
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)