Fontos dokumentumok
Z511447
Sigma-Aldrich
Lab spoons
stainless steel, L 9 in.
Szinonimák:
dispensing tool
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
kiszerelés
case of 6 ea
Hosszúság
9 in.
kanálvég mérete
1 1/4 in. × 9/16 in.
Általános leírás
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)
Fizikai tulajdonságok
The grade of the stainless steel used is 320.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)