Vissza
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
Products
Termékkategória
inserts (7)
Márka
Supelco (7)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Szín
Termékek szűrése
Showing 1-7 of 7
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
24707
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.,
volume 0.15 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
27400-U
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.,
volume 0.05 mL, conical clear glass, bottom spring, O.D. × H 4 mm × 25 mm, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
24701
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.,
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
Több
Árazás megtekintése
24702
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.,
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
Több
Árazás megtekintése
24705
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.,
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
24708
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.,
volume 0.15 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
Z291730
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.,
volume 0.2 mL, glass (conical with polyspring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea