Merck
Z291641
Supelco
Standard screw-thread autosampler vials, 12 × 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial (standard opening)
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
2 mL
2 mL
szerelvény
thread for 8-425
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)