Fontos dokumentumok
SU860066
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
conical clear glass (with bottom spring)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
6 mm × 29 mm
térfogat
0.1 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)