Fontos dokumentumok
24705
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
conical clear glass (with polyflange)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
5 mm × 29 mm
térfogat
0.15 mL
kompatibilitás
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Általános leírás
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)