Fontos dokumentumok
854995
Supelco
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
conical clear glass
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma
5 mm × 30 mm
méret
0.10 mL
kompatibilitás
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Általános leírás
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)